ContactUsLinkComponent
Ammonium nitrate 2%
Ammonium nitrate 2%
N° de catalogue CMPL909D.20K.W.L1
Numéro CAS:  
Ammonium nitrate 2%
N° de catalogue CMPL909D.20K.W.L1
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :80.04 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:229-347-8
Numéro CAS:6484-52-2
Formule:NH₄NO₃
Numéro MDL:MFCD00011425