ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine 100 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Étalon de référence Organique, 2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine 100 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 47527-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, 2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine 100 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 47527-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1
  • Normes:
    Certified reference material
  • N ° CAS.:
    25773-40-4
  • Désignation:
    2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Conditions de stockage:
    2...30 °C
  • Description de la classe de danger:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Conditions de transport:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Point d'éclair:
    11 °C
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311