Hydrometer
Hydrometer, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 0 - 60 °C, 160 mm
  WITG8.561.018
Hydrometer
  WITG8.561.018
Hydrometer
Hydrometer
Hydrometer, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 0 - 60 °C, 160 mm
SFr. 36.70
1 * 1 ST
Hydrometer (areometer) for the determination of small quantities of liquids in light and heavy liquids specific gravity.
  • Plage de température:
    0 - 60 °C
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    160 mm
  • Division:
    0,001 g/cm³
  • Plage de mesure:
    1,600 - 1,660 g/cm³
  • Cat. No.:
    WITG8.561.018
  • Température de référence:
    20 °C