Masques complets, Panoramasque
Masques complets, Panoramasque
Supplier:   HONEYWELL SAFETY
Masques complets, Panoramasque
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
Masques complets, Panoramasque
Masques complets, Panoramasque
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Panoramasque est un masque intégral destiné à offrir une protection respiratoire, en fonction du type de cartouche monté dessus. Pour une protection optimale, il est recommandé d'utiliser des filtres Sperian en aluminium ou plastique. Ils ne peuvent être utilisés que dans les endroits suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume minimal d'oxygène de 17%.
  • Large champ de vision assurant une excellente visibilité sur les côtés et vers le bas
  • Bride d'étanchéité de la jupe pour plus de confort et d'étanchéité
  • Masque intérieur en EPDM, le rendant léger et résistant
  • Bonne compatibilité du visage, taille unique avec haut coefficient d'adaptabilité aux visages
  • Harnais à cinq sangles, boucles de réglage à desserrage rapide et courroie de cou en coton ignifuge
  • Bossages latéraux pour le port de lunettes de vue à l'intérieur du masque
  • Valve latérale d'exhalation en silicone pour faciliter l'expiration
  • Une membrane garantit une communication optimale
Certifications: EN 136:1989, APR ; RD40 x 1/7" fixation au masque conformément à la norme EN 148-1
Product Family Options
Product Information
  • Type
    Availability
    Price
  • Masque en EPDM avec raccord de filtre RD et oculaire en PMMA
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Masque en silicone avec raccord de filtre RD et oculaire en PMMA
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 398.00
    SFr. 398.00
    1 * 1 ST
       SFr. 398.00