Oxygène dissous Appareil de mesure portable, Portavo 904
Catalog # 665-0291
Supplier: KNICK
Specifications
- Gamme de température:−20...+150 °C
- Désignation:Oxymètre portable, Portavo 904, sans électrode
- Modèle:Portavo® 904
- L×P×H:132×30×156 mm
- Conformités:IP 66/IP 67
- Connexions:1 x M8 socket, 4 pins, for Memosens lab cable
1 x M12 socket for Memosens sensors
2 x 4-mm socket for separate temperature detector - OD Etalonnage:Automatic calibration in air (100 % RH); Zero calibration
- OD Concentration:0 - 20 mg/L
- Oxygène dissous - saturation:0 - 200 %
- Acquisition des données - Capacité:5000 values
- Affichage:LCD, 3 lines
- Sorties:Micro USB-B
- Alimentation:4 alkaline AA batteries (1000 hours operating time), Li-ion accumulator or 4 NiMH rechargeable batteries
- Poids:0,5 kg
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cet appareil de mesure intuitif et portable convient aux mesures quotidiennes de l’oxygène. Sa polyvalence et sa robustesse en font le produit idéal pour les applications de laboratoire et de développement de procédés. Étanchéité IP 66/IP 67.
- Boîtier en plastique renforcé pour les applications industrielles difficiles
- Le capot intégré protège l’écran et sert de support de laboratoire
- L’écran en verre transparent est facile à lire, même après des années d’utilisation
- Port micro USB pour la connexion des données à un ordinateur et à une source d’alimentation
- Avec entrée numérique Memosens® qui permet que les signaux soient numérisés et transférés de façon inductive, à savoir via une connexion sans contact
- L’étui de capteur intégré (boîte de protection du capteur) évite que le capteur ne se dessèche et s’abîme
- Contrôle automatique de l’état de l’équipement et de l’électrode; information sur les données de l’électrode et des fréquences de calibration
- Grâce à Memosens® sauvegarder dans l’électrode toutes les informations sur la vie de l’électrode (historique d’étalonnage, durée de fonctionnement, durée de vie restante, charge de l’électrode, cycles SIP & CIP,…)
Ordering information: instrument livré avec le logiciel PC Paraly 112. Accumulateur lithium-ion disponible. À noter que l'instrument est fourni sans électrode.