Conductimètres portables, Portavo® 902 et 904/904 ATEX
: KNICK
Ces conductimètres intuitifs et portables sont conçus pour les mesures de routine de conductivité. Leur polyvalence, leur robustesse et le large choix de capteurs analogiques et digitaux Memosens® en font le produit idéal pour les applications de laboratoire et les processus. Etanchéité IP66/IP67.
- Boitier en plastique renforce pour les applications industrielles difficiles
- Le capot intègre protège l’écran et sert de support de laboratoire
- Avec entrée de capteur analogique (DIN) et entrée Memosens® numérique permettant que les signaux soient numérisés et transférés de façon inductive, à savoir, avec une connexion sans contact
- L’étui de capteur intègre (boite de protection du capteur) évite que le capteur ne se dessèche et s’abime
- L’écran en verre transparent est facile à lire, même après des années d’utilisation
- Contrôle automatique de l’état de l’équipement et de l’électrode; information sur les données de l’électrode et des fréquences de calibration
- Grâce à Memosens® sauvegarder dans l’électrode toutes les informations sur la vie de l’électrode (historique d’étalonnage, durée de fonctionnement, durée de vie restante, charge de l’électrode, cycles SIP & CIP,…)
Le Portavo® 904 comprend en outre un enregistreur de données d'une capacité de 5 000 valeurs, un port micro USB pour la connexion à un ordinateur, une source d'alimentation, le logiciel PC Paraly 112 et un accumulateur lithium-ion.
Le Portavo® 904 ATEX est le seul analyseur portable homologué ATEX (zone 0/1). Il est résistant aux explosions et peut être utilisé dans les zones dangereuses.
: Tous les appareils (à l'exception du set) sont livrés sans les électrodes, qui doivent être commandées séparément.
- Catalog No:
- KNIC904XCONDSET
- 663-0258
- 663-0225
- 663-0224
- Modèle:
- Portavo® 904 ATEX
- Portavo® 904
- Portavo® 904
- Portavo® 902
- Plage de conductivité:
- 2-electrode sensor: 0,1 μS...200 mS
4-electrode sensor: 0,1 μS...1000 mS - 2-electrode sensor: 0,1 μS...200 mS
4-electrode sensor: 0,1 μS...1000 mS - 2-electrode sensor: 0,1 μS...200 mS
4-electrode sensor: 0,1 μS...1000 mS - 2-electrode sensor: 0,1 μS...200 mS
4-electrode sensor: 0,1 μS...1000 mS
- Résolution de conductivité:
- 0,001 μS/cm (c < 0,05 cm-1)
0,01 μS/cm (c = 0,05...0,2 cm-1)
0,1 μS/cm (c = 0,2...0,8 cm-1)
0,1 μS/cm (c > 0,8 cm-1) - 0,001 μS/cm (c < 0,05 cm-1)
0,01 μS/cm (c = 0,05...0,2 cm-1)
0,1 μS/cm (c = 0,2...0,8 cm-1)
0,1 μS/cm (c > 0,8 cm-1) - 0,001 μS/cm (c < 0,05 cm-1)
0,01 μS/cm (c = 0,05...0,2 cm-1)
0,1 μS/cm (c = 0,2...0,8 cm-1)
0,1 μS/cm (c > 0,8 cm-1) - 0,001 μS/cm (c < 0,05 cm-1)
0,01 μS/cm (c = 0,05...0,2 cm-1)
0,1 μS/cm (c = 0,2...0,8 cm-1)
0,1 μS/cm (c > 0,8 cm-1)
- Précision de la conductivité:
- <±0,5% of value + 0,4 µS
- <±0,5% of value + 0,4 µS
- <±0,5% of value + 0,4 µS
- <±0,5% of value + 0,4 µS
- Constante de cellule de conductivité:
- 0,005...200,0 cm-1 (adjustable)
- 0,005...200,0 cm-1 (adjustable)
- 0,005...200,0 cm-1 (adjustable)
- 0,005...200,0 cm-1 (adjustable)
- Résistivité - Plage:
- 00,00...99,99 MΩ cm
- 00,00...99,99 MΩ cm
- 00,00...99,99 MΩ cm
- 00,00...99,99 MΩ cm
- Salinité - Gamme:
- 0,0...45,0 g/kg (0...30 °C)
- 0,0...45,0 g/kg (0...30 °C)
- 0,0...45,0 g/kg (0...30 °C)
- 0,0...45,0 g/kg (0...30 °C)
- TDS - Gamme:
- 0...1999 mg/l (10...40 °C)
- 0...1999 mg/l (10...40 °C)
- 0...1999 mg/l (10...40 °C)
- 0...1999 mg/l (10...40 °C)
- Gamme de température:
- NTC 30: −20...+120 °C
PT1000: −40...+250 °C
Memosens: −50...+250 °C - NTC 30: −20...+120 °C
PT1000: −40...+250 °C
Memosens: −50...+250 °C - NTC 30: −20...+120 °C
PT1000: −40...+250 °C
Memosens: −50...+250 °C - NTC 30: −20...+120 °C
PT1000: −40...+250 °C
Memosens: −50...+250 °C
- Exactitude de la températue:
- <±0,2 K
- <±0,2 K
- <±0,2 K
- <±0,2 K
- Compensation de température:
- Linear (0...20%/K)
- Linear (0...20%/K)
- Linear (0...20%/K)
- Linear (0...20%/K)
- Acquisition des données - Capacité:
- 5000 values
- 5000 values
- 5000 values
- -
- Connexions:
- 1× multi-contact, 8 pins, for analogue sensors
2×4 mm socket for separate temperature detector
1× M8 socket, 4 pins, for Memosens lab cable - 1× multi-contact, 8 pins, for analogue sensors
2×4 mm socket for separate temperature detector
1× M8 socket, 4 pins, for Memosens lab cable - 1× multi-contact, 8 pins, for analogue sensors
2×4 mm socket for separate temperature detector
1× M8 socket, 4 pins, for Memosens lab cable - 1× multi-contact, 8 pins, for analogue sensors
2×4 mm socket for separate temperature detector
1× M8 socket, 4 pins, for Memosens lab cable
- Sorties:
- Micro USB
- Micro USB
- Micro USB
- -
- Alimentation:
- 4 AA batteries (suitable for ATEX areas)
- 4 alkaline AA batteries (1000 h operating time); 4 NiMH or Li-ion batteries (chargeable via USB)
- 4 alkaline AA batteries (1000 h operating time); 4 NiMH or Li-ion batteries (chargeable via USB)
- 4 alkaline AA batteries (1000 h operating time)
- Affichage:
- LCD, 3 lines
- LCD, 3 lines
- LCD, 3 lines
- LCD, 3 lines
- Conformités:
- IP 66/IP 67; IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga
- IP 66/IP 67
- IP 66/IP 67
- IP 66/IP 67
- L×P×H:
- 132×30×156 mm
- 132×30×156 mm
- 132×30×156 mm
- 132×30×156 mm
- Poids:
- 0,5 kg
- 0,5 kg
- 0,5 kg
- 0,5 kg
Sensors
Frequently Bought Together