0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Pipettes
Pipettes Pasteur
Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes
Pipettes compte-gouttes
HERE1090301
:
HERENZ HEINZ
Pipettes compte-gouttes
HERE1090301
:
HERENZ HEINZ
Désignation:
Pipettes compte-gouttes, verre AR, sans poire
Longueur:
80 mm
Seq:
01
Cdt:
1
Ø tige:
0,7 mm
Dropping pipettes made from AR-Glas®.
Without bulb