Étalon de référence Organique, 2-Méthylfluoranthène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
N° de catalogue EHERL20892600AL
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:33543-31-6
- Désignation:2-Méthylfluoranthène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₇H₁₂
- Désignation:2-Methylfluoranthene