Étalon de référence Organique, 1-Méthylfluoranthène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
Catalog # EHERL20892500AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:25889-60-5
- Désignation:1-Méthylfluoranthène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₇H₁₂
- Désignation:1-Methylfluoranthene