Étalon de référence Organique, Benzo[k]fluoranthène 100 µg/ml en solution dans dichlorométhane, Supelco®
Catalog # 49476-U
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:100 µg/ml in methylene chloride
- Cdt:1
- Normes:Analytical standard
- N ° CAS.:207-08-9
- Désignation:Benzo[k]fluoranthène 100 µg/ml en solution dans dichlorométhane
- Conditions de stockage:2...30 °C
- Description de la classe de danger:H315 - H319 - H336 - H351
- Conditions de transport:STD
- MDL No.:MFCD00046287
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonyme(s):Benzo[k]fluoranthene solution
- Molecular weight:252,31
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS08, GHS07
Caution: P201 - P202 - P261 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313