5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate) substrat ≥99%
N° de catalogue PIER34040
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- VISUAL:White to off-white crystalline solid, free of foreign matter.
- WATER CONTENT:(KF) ≤ 2%
- MOLAR ABSORPTIVITY:≥ 5700 at ~292 nm in 10mM Diethanolamine, pH 10.3 at 25 °C
- PURITY:(HPLC) ≥ 99%
- INORGANIC PHOSPHATE:≤ 0.1%
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:433.6214 g/mol
EINECS:229-506-1
:GHS07
Température de stockage:Congélateur
Numéro CAS:6578-06-9
Formule:C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Numéro MDL:MFCD00040636