Acétone VLSI pour microélectronique, J.T.Baker®
Référence 5356-05
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:8 pt US
- Seq:8026
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Microelectronic Use:= 99.5 %
- Assay ((CH₃)₂CO) (by GC, corrected for water):≥99.5 %
- Color (APHA):≤10
- Residue after Evaporation:≤5 ppm
- Acidity (µeq/g):≤0.3
- Alkalinity (µeq/g):≤0.5
- Water (H₂O):≤0.5 %
- Solubility in H₂O:Passes Test
- Chloride (Cl):≤0.2 ppm
- Phosphate (PO₄):≤0.05 ppm
- Trace Impurities - Aluminum (Al):≤50.0 ppb
- Arsenic and Antimony (as As):≤5.0 ppb
- Trace Impurities - Barium (Ba):≤20.0 ppb
- Trace Impurities - Boron (B):≤20.0 ppb
- Trace Impurities - Calcium (Ca):≤25.0 ppb
- Trace Impurities - Chromium (Cr):≤20.0 ppb
- Trace Impurities - Copper (Cu):≤10.0 ppb
- Trace Impurities - Gold (Au):≤20 ppb
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤20.0 ppb
- Trace Impurities - Lead (Pb):≤20.0 ppb
- Trace Impurities - Lithium (Li):≤50.0 ppb
- Trace Impurities - Magnesium (Mg):≤20 ppb
- Trace Impurities - Manganese (Mn):≤10.0 ppb
- Trace Impurities - Nickel (Ni):≤10.0 ppb
- Trace Impurities - Potassium (K):≤50 ppb
- Trace Impurities - Sodium (Na):≤50.0 ppb
- Trace Impurities - Tin (Sn):≤50 ppb
- Trace Impurities - Titanium (Ti):≤20 ppb
- Trace Impurities - Zinc (Zn):≤50 ppb
- Particle Count - 0.5 µm and greater:≤60 par/ml
- Particle Count - 1.0 µm and greater:≤8 par/ml
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:58.08 g/mol
Index Merck:13,00067
Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-662-2
UN:1090
ADR:3,II
REACH:01-2119471330-49
:GHS02
:GHS07
Numéro CAS:67-64-1
Formule:CH₃COCH₃
Numéro MDL:MFCD00008765