Tray
155×95×24 mm
N° de catalogue TSLA73034
Tray
N° de catalogue TSLA73034
Tray
155×95×24 mm
Prix
380.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Trays made of quartz.
  • Temperature resistance up to +1050 °C
  • Highly resistant to chemicals
Spécifications
  • l×p×h:
    155×95×24 mm