Chronomètre numérique, Stratos® 2
Référence 609-1117
Fournisseur: HANHART
Spécifications
- Couleur:noir
- Désignation:Chronomètres numériques, Stratos 2
- l×p×h:66×21×70 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Poids: 62 g
- Écran d'affichage à sept chiffres (hauteur numérique 6,5 mm)
- Fonction démarrage/arrêt et remise à zéro
- Possibilité d'addition/fraction/double affichage
- Gamme de mesure de 1/100 sec.
Poids: 62 g
Livraison: Fourni avec pile bouton SR 54.