ContactUsLinkComponent
Bandages, Askina® Cel
Bandages, Askina® Cel
Catalog # 115-2515
Supplier:  B. Braun
undefined
Bandages, Askina® Cel
Catalog # 115-2515
Supplier:  B. Braun
Specifications
  • Désignation:
    Pansement en cellulose, 100% cellulose blanchie, rouleau (36 cm de large), 1000 g
  • Cdt:
    1 kg
Specifications
About this item
Pansement à très grande capacité d'absorption, 100% cellulose blanchie sans chlore.
  • Hautement blanchis
  • Matériau absorbant économique