ContactUsLinkComponent
Bandage de fixation Elast Askina®
Bandage de fixation Elast Askina®
N° de catalogue BRAU9048120
Fournisseur:  B. Braun
undefined
Bandage de fixation Elast Askina®
N° de catalogue BRAU9048120
Fournisseur:  B. Braun
Spécifications
  • Désignation:
    Bandage élastique de fixation, maillage large, en vrac dans la boîte
  • L×l:
    4 m × 60 mm
  • Cdt:
    20
Spécifications
À propos de cet article
Bandage élastique de fixation à maillage large, 70% viscose, 30% polyamide. Pour tous les types de pansements de fixation et bandages de support léger.
  • Très confortable grâce à une teneur élevée en fibres naturelles
  • Une bonne adhérence de chaque tour du bandage grâce à sa structure tissée crêpée
  • Env. 130% d'élasticité longitudinale
  • Stérilisables dans un autoclave