Jeu de marqueurs indélébiles, pointe double, Sharpie®
Jeu de marqueurs indélébiles, pointe double, encre résistant à l'eau, assortiment
Catalog # HEATHS15094
Supplier: HEATHROW
Jump to:
Product Details & Documents
Disposent d'un marqueur à pointe fine et pointe ultra-fine. Le jeu de 8 pièces aux couleurs vives est idéal pour les laboratoires de recherche, industriels, biomédicaux et universitaires. Lorsqu'il est utilisé sur les surfaces en verre, métal ou porcelaine, l'encre ne s'étale pas lorsqu'elle est en contact avec de l'eau. Nettoyez l'encre avec des solvants pour une utilisation répétée.
- Spécialement formulé, encre résistante à l'eau
- Couleurs assorties : baie, noir, citron vert, bleu marine, orange, violet, bleu ciel, turquoise
- Pointe fine compatible avec eCount™
Specifications
- Couleur:assortiment
- Désignation:Jeu de marqueurs indélébiles, pointe double, encre résistant à l'eau