Lingettes pour salle blanche, stériles, BioClean IsoPure Plus™
Catalog # NITRS-BIWP-9
Supplier: Nitritex
Specifications
- Emballage:10 lingettes/sachet intérieur ; 10 sachets intérieurs/sachet extérieur
- L×l:230×230 mm
- Modèle:BioClean IsoPure Plus™
- Grammage de base:130 g/m²
- Génération de particules (>=0,5 µm):710/cm²
- Particle shedding (Helmke Drum):1750/min. (≥0,3 µm)
- Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:370 ml/m²
- Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:2,15 ml/g
- Ions - Sodium:0,0081 ppm
- Ions - Chlorure:0,0024 ppm
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
Ces lingettes durables sont constituées de polyester 100% à filaments continus avec tricotage double. Elles sont traitées dans un environnement de salle blanche pour garantir la compatibilité avec les conditions d'exploitation ISO classe 4.
- Ultrafaibles niveaux de particules et de substances extractibles
- Excellentes propriétés d'absorption
- Rebords soudés par ultrasons évitant toute émission de fibres
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Couleur : blanc
Packaging: 10 lingettes par sachet intérieur ; 10 sachets intérieurs par sachet extérieur ; 10 sachets extérieurs par carton. Le numéro de lot s'affiche sur le sachet extérieur et sur le carton pour assurer la traçabilité.
Caution: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.