Automatic burettes, Pellet pattern, class B
50 ml, 0,1 ml, 0,08 ± ml
N° de catalogue WITG3.114.506
Fournisseur: witeg Labortechnik
Automatic burettes, Pellet pattern, class B
N° de catalogue WITG3.114.506
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à
Product Details & Documents
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, made of amber borosilicate glass, short line graduation.
- Stopcock, with hollow NS glass key, between burette and reservoir
- Lateral stopcock, with solid NS glass key
- Complete with 2000 ml reservoir bottle, made of DURAN® borosilicate glass, without aspirator bulb
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Division:0,1 ml
- Tolérance:0,08 ± ml
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDisponibilitéPrix
- SCOT211596369Flacon réservoir, ambré, col à joint NS 29/32, 2000 ml2000 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 131.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDisponibilitéPrix
- SCOT211596303Flacon réservoir, transparent, col à joint NS 29/32, 2000 ml2000 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 94.70