Sonde de dissection
Sonde de dissection
Sonde de dissection, Droit, 14,5 cm, 1 mm
Catalog # MART16-102-14
Supplier:   KLS Martin Group
Sonde de dissection
Catalog # MART16-102-14
Supplier:  KLS Martin Group
Sonde de dissection
Sonde de dissection, Droit, 14,5 cm, 1 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dissecting probe completely made of 18/8 stainless steel.
Specifications
  • Ø:
    1 mm
  • Forme:
    Droit
  • Désignation:
    Sonde de dissection
  • Longueur:
    14,5 cm