Colonnes capillaires, Elite-Betacydex pour autosystem
Catalog # PERCN9316319
Supplier: PerkinElmer
Specifications
- Type de colonne:Capillaire
- Épaisseur du film:0,25 µm
- Ø int.:0,25 mm
- Longueur:30 m
- Greffage:Elite-Betacydex
- Cdt:1
Specifications
About this item
Elite-Betacydex columns are ideal for chiral separations.