Concentrateurs-évaporateurs, Kuderna-Danish, WHEATON®
WHEA297883
- Capacité max.:500 ml
- Désignation:Concentrateur Kuderna-Danish, complet (colonne Synder de 270 mm, flacon, récipient récepteur et deux joints Clear-Seal®)
- Cdt:1
Cet appareil est conçu pour la concentration de traces d'analytes dans un solvant organique avant de procéder à l'analyse.
- Joints d'étanchéité lisses et transparents, pour éviter l'utilisation de graisse et réduire la contamination des échantillons
- Se compose d'une colonne Snyder à trois sphères de 270 mm, d'un flacon de 500 ml et d'un récipient récepteur de 10 ml
- Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d'extractibles WHEATON 33, répond aux normes USP Type I et ASTM E 438 Type I, Classe A