Adapters, bends
Adapters, bends
29/32 NS
  WITG1.008.007
Adapters, bends
  WITG1.008.007
Adapters, bends
Adapters, bends
29/32 NS
SFr. 46.20
1 * 1 ST
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Inclined at an angle of 105°. With 2 standard ground cones.
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..