Bends
Bends
19/26 + 24/29 NS
N° de catalogue WITG1.000.004
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Bends
N° de catalogue WITG1.000.004
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Bends
Bends
19/26 + 24/29 NS
Prix
SFr. 51.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Inclined at an angle of 90°. With 2 standard ground cones.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    19/26 + 24/29 NS