Amphotericine B 250 µg/ml en solution aqueuse, HyClone™
HYCLSV30078.01
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
- Sterilisation:0,2 µm sterile filtered
- Antibiotic Spectrum:Antimycotic, Antifungal
- Concentration:250 µg/ml
:
:924.08 g/mol
:Congélateur
:215-742-2
:1397-89-3
:C₄₇H₇₃NO₁₇
:MFCD00877763