Méthotrexate hydraté
Glass bottle for solids, 100 mg
N° de catalogue MOLEM80419974
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Méthotrexate hydraté
N° de catalogue MOLEM80419974
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 133073-73-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: L-Amethopterin hydrate, Methylaminopterin hydrate, MTX hydrate, (4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzoyl)-L-glutamic acid hydrate(1:x), Antifolan hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, (+)-Amethopterin hydrate, L(+)-Amethopterin hydrate, 4-Amino-10-methylfolic acid hydrate
- Numéro CAS:133073-73-1
- Formule:C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O
- Numéro MDL:MFCD00150847
- Poids moléculaire:454.44 g/mol (anhy)
- EINECS:200-413-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 mg
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



