Pepstatin A
Pepstatin A
Flacon verre pour solides, 100 mg
N° de catalogue CHMCEI10
Fournisseur:   Chemicon
Pepstatin A
N° de catalogue CHMCEI10
Fournisseur:  Chemicon
Numéro CAS:  
Pepstatin A
Flacon verre pour solides, 100 mg
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 1’810.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 mg
  • Cat. No.:
    CHMCEI10
  • N ° CAS.:
    26305-03-3
  • Conditions de stockage:
    Refrigerator
  • Molecular formula:
    C₃₄H₆₃N₅O₉
  • MDL No.:
    MFCD00060740
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Pepstatin A
Spécifications