Extrait de malt, grade bactériologique
Catalog # J873-500G
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 g
- Désignation:Extrait de malt, grade bactériologique
- Seq:02
- Solubilité:6% in water
- Température de stockage:Cold
- pH:6% water, 4,5 to 5,7
Specifications
About this item
Utilisé pour la préparation de milieux pour la détection des levures et moisissures.