Thymidine
Thymidine
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue ROTH2321.3
Santé
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Thymidine
N° de catalogue ROTH2321.3
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  50-89-5
Thymidine
Glass bottle for solids, 1 g
Numéro CAS:  50-89-5
Prix
SFr. 89.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine
  • Numéro CAS:50-89-5
  • Formule:C₁₀H₁₄N₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00006537
  • Poids moléculaire:242.23 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-070-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g