Thymidine, Millipore®
Glass bottle for solids, 5 g
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Thymidine, Millipore®
N° de catalogue 6060-5
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS: 50-89-5
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine
- Numéro CAS:50-89-5
- Formule:C₁₀H₁₄N₂O₅
- Numéro MDL:MFCD00006537
- Poids moléculaire:242.23 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-070-4
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g