Thymidine 99+%
Thymidine 99+%
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Thymidine 99+%
Certificats
Thymidine 99+%
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine
  • Numéro CAS:50-89-5
  • Formule:C₁₀H₁₄N₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00006537
  • Poids moléculaire:242.23 g/mol
  • Point de fusion:187…189 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-070-4
Documents
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to almost white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • Sulfated ash:
    ≤0.3 % (800°C)
  • HPLC:
    ≥99.0 %
  • UV spectrophotometry:
    98.0 to 102.0 % (lambda max. 267 nm, pH 7)
  • Ratio of Absorbances:
    0.62 to 0.68 (A250/A260)
  • Specific optical rotation:
    +17.5° to +19.5° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 200.00
    SFr. 200.00
    1 * 5 g
       SFr. 200.00
  • Flacon Verre
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 662.00
    SFr. 662.00
    1 * 25 g
       SFr. 662.00
  • Flacon Verre
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 908.00
    SFr. 908.00
    1 * 100 g
       SFr. 908.00