3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Fournisseur: EUROCLONE
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:6226-79-5
:
Formule:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Numéro MDL:MFCD00003892
:760.56 g/mol
EINECS:228-319-2
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Frequently Bought Together