β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG), Millipore®
Référence 48712-5
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:301.25 g/mol
Température de stockage:Congélateur
EINECS:206-716-1
Numéro CAS:369-07-3
Formule:C₁₂H₁₅NO₈
Numéro MDL:MFCD00063255