β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
Référence A1272.0025
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Spécifications
À propos de cet article
:
:301.25 g/mol
Température de stockage:Congélateur
EINECS:206-716-1
Numéro CAS:369-07-3
Formule:C₁₂H₁₅NO₈
Numéro MDL:MFCD00063255