Érythromycine
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue MOLE28466420-5G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: (-)-Erythromycin
- Numéro CAS:114-07-8
- Formule:C₃₇H₆₇NO₁₃
- Numéro MDL:MFCD00084654
- Poids moléculaire:733.95 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-040-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g