Carbenicilline sel disodique
Catalog # MSPPC0109.0025
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
:422.363 g/mol
EINECS:225-360-8
:GHS08
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:4800-94-6
Formula:C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MDL Number:MFCD00077683