Streptavidin
N° de catalogue ROCKS000-01
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 mg
- N ° CAS.:9013-20-1
- Conditions de stockage:Freezer
- MDL No.:MFCD00082035
- Nom de la protéine/du peptide:Streptavidin