Streptavidin
Streptavidin
5 mg
N° de catalogue CHMCSA101
Fournisseur:   Chemicon
Streptavidin
N° de catalogue CHMCSA101
Fournisseur:  Chemicon
Numéro CAS:  
Streptavidin
5 mg
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 1’220.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 mg
  • Cat. No.:
    CHMCSA101
  • N ° CAS.:
    9013-20-1
  • Conditions de stockage:
    Freezer
  • MDL No.:
    MFCD00082035
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Streptavidin
Spécifications