Chymostatin
Chymostatin
100 mg
N° de catalogue CHMCEI6
Fournisseur:   Chemicon
Chymostatin
N° de catalogue CHMCEI6
Fournisseur:  Chemicon
Numéro CAS:  
Chymostatin
100 mg
Numéro CAS:  
Prix
3 890.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mg
  • Cat. No.:
    CHMCEI6
  • N ° CAS.:
    9076-44-2
  • Conditions de stockage:
    Freezer
  • MDL No.:
    MFCD00071059
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Chymostatin