Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE35750747-100G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque
N° de catalogue MOLE35750747-100G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  80-59-1
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  80-59-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
  • Numéro CAS:80-59-1
  • Formule:C₅H₈O₂
  • Numéro MDL:MFCD00066864
  • Poids moléculaire:100.12 g/mol
  • EINECS:201-295-0
  • UN:3261
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g
Spécifications