Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium, qualité Certifiée
E772-25G
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
:
:808.86 g/mol
:13,03970
:290 °C
:219-091-5
:GHS08
:Température ambiante
:2353-45-9
:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
:MFCD00013053