Fer 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Fe) standard for AAS and ICP
Référence PERCN9300126
Fournisseur: PerkinElmer
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Cdt:1
- Désignation:Fer 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Fe) standard for AAS and ICP
- Élement:Fer
- Symbole:Fe