Terbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Tb₄O₇) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300157
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Cdt:1
- Désignation:Terbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Tb₄O₇) standard for AAS and ICP
- Élement:Terbium
- Symbole:Tb