ContactUsLinkComponent
Ruthenium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 10% (de RuCl₃.H₂O) standard for AAS and ICP
Ruthenium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 10% (de RuCl₃.H₂O) standard for AAS and ICP
Référence PERCN9303795
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Ruthenium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 10% (de RuCl₃.H₂O) standard for AAS and ICP
Référence PERCN9303795
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Cdt:
    1
  • Info cdt:
    1× 125 ml
  • Élement:
    Ruthenium
  • Symbole:
    Ru
Spécifications
À propos de cet article
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.