Indium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de In) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300124
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Cdt:1
- Désignation:Indium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de In) standard for AAS and ICP
- Élement:Indium
- Symbole:In