Or 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 10% (de Au) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300121
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Cdt:1
- Désignation:Or 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 10% (de Au) standard for AAS and ICP
- Élement:Or
- Symbole:Au