Compensateurs de température
Catalog # CONSST10N
Supplier: CONSORT
Specifications
- Plage de mesure:−30...+130 °C
- Désignation:Compensateur de température, PT1000
- Matière:Acier inoxydable, revêtu de PTFE
- Connexion:ATC with 1-m-cable and 2 banana plugs
- Cdt:1
- Type:PT1000
- Ø×L:4×110 mm
Specifications
About this item
General purpose temperatur sensor for field use.
- Stainless steel body, PTFE coated Not suitable for very aggressive fluids