ContactUsLinkComponent
Électrodes de conductivité, industriel
Catalog # CONSSK10Y
Supplier:  CONSORT
undefined
Électrodes de conductivité, industriel
Catalog # CONSSK10Y
Supplier:  CONSORT
Specifications
  • Connexion:
    S8 plug head
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Pour:
    Usage général
  • Type:
    SK10Y
  • Désignation:
    Conductivity sensor, industrial, dual graphite plates
  • Matière:
    Époxy
  • Cdt:
    1
  • Température:
    0... 80 °C
  • Constante de cellule:
    1 cm⁻¹
Specifications
About this item
General purpose conductivity electrode for measuring low and medium coductivities.