Robinet, 'Air'
13 mm, 3/4” outer
N° de catalogue BURK0533-0010
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
PE, transparent avec auto-évacuation.
- NW 13 mm
- Joint d'étanchéité en caoutchouc naturel
Spécifications
- Ø trou:13 mm
- Filetage:3/4” outer