Lingettes pour salles propres, présaturées, stériles, Vertex®
Fournisseur: Texwipe
Certificats
À propos de cet article
Ces lingettes en polyester tricoté par filaments continus sont produites à partir de matériaux vierges et sont traitées par un système de fabrication Vertex®. Ce processus de production Vertex® nettoie et transforme les lingettes dans un micro-environnement intégré et automatisé. Fabriquées en environnement ISO de classe 3 avec une petite empreinte physique pour un processus plus durable.
- Conception spéciale pour un toucher très doux et une grande capacité d'absorption
- Utilisation avec les surfaces ou les applications délicates
- Ne transportent pas de substances cytotoxiques lixiviables et sont apyrogènes
- Pré-imprégnées avec 70% d'isopropanol et 30% d'eau purifiée de qualité USP (TX3042P+TX3049P) ou 70% d'alcool éthylique dénaturé de qualité USP (TX3044P)
- TX3044P: Éthanol est un agent de nettoyage efficace, tout en étant moins toxique et irritant pour les yeux que l'isopropanol
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe A, ISO 3.
Emballage: En sachets refermables par glissière faciles à utiliser avec sceau de sécurité et faible encombrement.
Spécifications
- Catalog No:
- 115-1890
- 115-1410
- 115-1412
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
- 0,01 g/m²
- 0,01 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
- 0,02 g/m²
- 0,02 g/m²
- Fibres (>100 µm):
- 200/m²
- 200/m²
- Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090:
- 3,0 × 10⁶/m²
- 3,0 × 10⁶/m²
- Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090:
- 66000/m²
- 66000/m²